Learn More
Clorhidrato de 4-metil-2-pirid-4-il-1,3-tiazol-5-carbonilo, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10758465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10758465 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10420574 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10758465 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC58652CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
Añadir a la cesta
Chemical Identifiers
CAS 953408-88-3
Fórmula molecular C10H8Cl2N2OS
Peso molecular (g/mol) 275.147
Número MDL MFCD09879910
Clave InChI XERFFSPGBNKEDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride-hydrogen chloride 1/1, 5-thiazolecarbonylchloride, 4-methyl-2-4-pyridinyl-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 24229588
Nombre IUPAC cloruro de 4-metil-2-piridin-4-il-1,3-tiazol-5-carbonilo;clorhidrato
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=NC=C2)C(=O)Cl.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-pyrid-4-yl-1, 3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.16
Porcentaje de pureza 90%