Learn More
4-Metil-2-pirid-4-il-1,3-tiazol-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10587654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10587654 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10577654 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10587654 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC58604DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 892502-19-1
Fórmula molecular C10H8N2OS
Peso molecular (g/mol) 204.247
Número MDL MFCD09817496
Clave InChI DBJGBXWDMYPPLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-pyridin-4-yl thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 5-formyl-4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole, 5-thiazolecarboxaldehyde,4-methyl-2-4-pyridinyl, 4-methyl-2-4-pyridyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 24229586
Nombre IUPAC 4-metil-2-piridin-4-il-1,3-tiazol-5-carbaldehído
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=NC=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-pyrid-4-yl-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.25
Porcentaje de pureza 97%