Learn More
(4-metil-2-pirid-4-il-1,3-tiazol-5-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10597654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10597654 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10577494 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10597654 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC58609CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
CAS 886851-57-6
Fórmula molecular C10H10N2OS
Peso molecular (g/mol) 206.26
Número MDL MFCD09817497
Clave InChI WSBUFMYJALKFHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-pyridin-4-yl thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole, 5-thiazolemethanol,4-methyl-2-4-pyridinyl, 4-methyl-2-4-pyridyl-1,3-thiazol-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 20110144
SMILES CC1=C(CO)SC(=N1)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Methyl-2-pyrid-4-yl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC [4-metil-2-(piridin-4-il)-1,3-tiazol-5-il]metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.27
Porcentaje de pureza 97%