Learn More
Éster metílico del ácido 4-metil-2-propil-1H-benzimidazol-6-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 152628-00-7 |
| Fórmula molecular | C13H16N2O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Methyl 7-methyl-2-propyl-5-benzimidazolecarboxylate, 2-Propyl-4-methyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic Acid Methyl Ester, 2-Propyl-4-methylbenzimidazol-6-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16N2O2/c1-4-5-11-14-10-7-9(13(16)17-3)6-8(2)12(10)15-11/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15) |
| SMILES | CCCc1nc2c(C)cc(cc2[nH]1)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 7-metil-2-propil-3H-benzimidazol-5-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 232.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.1212 |