Learn More
Ácido 4-metil-2-feniltiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490768 1 g 1 g
15471246 250 mg 250 miligramos
15400778 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490768 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54487.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 33763-20-1 | C11H8NO2S | 218.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 33763-20-1
Fórmula molecular C11H8NO2S
Peso molecular (g/mol) 218.25
Número MDL MFCD00141955
Clave InChI CRSMRBYEBHOYRM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008941, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-carboxylic acid
PubChem CID 720957
Nombre IUPAC ácido 4-metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-carboxílico
SMILES CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid
Punto de fusión 202°C to 206°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.26
Porcentaje de pureza 97%