Learn More
Ácido bencenosulfónico de 4-metil-2-(fenilmetileno)hidrazida, TRC
Código de producto. 30472543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30472543 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30472543 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM226208100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-(phenylmethylene)hydrazide Benzenesulfonic Acid
CAS 1006894-79-6
Fórmula molecular C14H14N2O2S
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N2O2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)19(17,18)16-15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-11,16H,1H3/b15-11+
SMILES O=S(N/N=C/C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C=C2)C)=O
Nombre IUPAC (E)-N'-bencilideno-4-metilbencenosulfonhidrazida
Peso molecular (g/mol) 274.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.08