Learn More
Ácido bencenosulfónico de 4-metil-2-(fenilmetileno)hidrazida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-2-(phenylmethylene)hydrazide Benzenesulfonic Acid |
| CAS | 1006894-79-6 |
| Fórmula molecular | C14H14N2O2S |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14N2O2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)19(17,18)16-15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-11,16H,1H3/b15-11+ |
| SMILES | O=S(N/N=C/C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C=C2)C)=O |
| Nombre IUPAC | (E)-N'-bencilideno-4-metilbencenosulfonhidrazida |
| Peso molecular (g/mol) | 274.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.08 |