Learn More
(4-Metil-2-fenil-5-pirimidinil)metanol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10437422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10437422 1 g 1 g
10437232 250 mg 250 miligramos
10220275 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10437422 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC20209DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 342405-27-0
Fórmula molecular C12H12N2O
Peso molecular (g/mol) 200.241
Número MDL MFCD02682074
Clave InChI LXJHDOHHZSZIMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl methanol, 5-pyrimidinemethanol,4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 2776512
Nombre IUPAC (4-metil-2-fenilpirimidin-5-il)metanol
SMILES CC1=NC(=NC=C1CO)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl)methanol
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 95%