Learn More
Ácido 4-metil-2-fenil-5-pirimidinacarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10782663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10782663 1 g 1 g
11300587 5 g 5 g
10564505 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10782663 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC20201DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 103249-79-2
Fórmula molecular C12H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 214.224
Clave InChI ZPXPNKCBUXSJFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, acmc-1c8q0, 2-phenyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid,4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl
PubChem CID 239975
Nombre IUPAC ácido 4-metil-2-fenilpirimidina-5-carboxílico
SMILES CC1=NC(=NC=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Porcentaje de pureza 97%