Learn More
Cloruro de 4-metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-sulfonilo, técnico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10641275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10641275 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10041222 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10337734 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10641275 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC29203CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 690632-88-3
Fórmula molecular C10H8ClNO2S2
Peso molecular (g/mol) 273.749
Clave InChI NGDQQLAVJWUYSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-phenylthiazole-5-sulfonyl chloride, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonylchloride
PubChem CID 2795490
Nombre IUPAC cloruro de 4-metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-sulfonilo
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.76
Porcentaje de pureza 95%