Learn More
Ácido 4-metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10745673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10745673 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10596993 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10745673 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB03749CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 33763-20-1
Fórmula molecular C11H8NO2S
Peso molecular (g/mol) 218.25
Número MDL MFCD00141955
Clave InChI CRSMRBYEBHOYRM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008941, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-carboxylic acid
PubChem CID 720957
Nombre IUPAC ácido 4-metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-carboxílico
SMILES CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.26
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico