Learn More
4-Metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-carbaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. 10473403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10473403 250 mg 250 miligramos
10025762 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10473403 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC29204CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 55327-23-6
Fórmula molecular C11H9NOS
Peso molecular (g/mol) 203.26
Número MDL MFCD04974047
Clave InChI QRPSQJOXOZJEHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-phenylthiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carbaldehyde, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl-2-phenyl
PubChem CID 2795491
Nombre IUPAC 4-metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-carbaldehído
SMILES CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.26
Porcentaje de pureza 97%