Learn More
(4-Metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10710354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10710354 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10036242 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10710354 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC29209DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
CAS 61291-91-6
Fórmula molecular C11H11NOS
Peso molecular (g/mol) 205.275
Número MDL MFCD01928782
Clave InChI JSIPFWSPCWZJIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenylthiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenyl-thiazol-5-yl-methanol, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methan-1-ol, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolemethanol, 5-hydroxymethyl-4-methyl-2-phenylthiazole
PubChem CID 736541
Nombre IUPAC (4-metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-il)metanol
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.28
Porcentaje de pureza 97%