Learn More
Ácido 4-metil-2-fenil-1,3-oxazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10526104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10526104 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10204964 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10526104 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC18101CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
CAS 91137-55-2
Fórmula molecular C11H9NO3
Peso molecular (g/mol) 203.197
Número MDL MFCD01566859
Clave InChI HRFYZRHGBICKAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-phenyloxazole-5-carboxylic acid, 5-oxazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, 5-oxazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl
PubChem CID 4176428
Nombre IUPAC ácido 4-metil-2-fenil-1,3-oxazol-5-carboxílico
SMILES CC1=C(OC(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.2
Porcentaje de pureza 97%