Learn More
Ácido 4-metil-2-fenil-1,3-oxazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10204964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10204964 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10526104 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10204964 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC18101DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 91137-55-2
Fórmula molecular C11H9NO3
Peso molecular (g/mol) 203.197
Número MDL MFCD01566859
Clave InChI HRFYZRHGBICKAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-phenyloxazole-5-carboxylic acid, 5-oxazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, 5-oxazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl
PubChem CID 4176428
Nombre IUPAC ácido 4-metil-2-fenil-1,3-oxazol-5-carboxílico
SMILES CC1=C(OC(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.2
Porcentaje de pureza 97%