Learn More
4-metil-2-fenil-1,3-oxazol-5-carbaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10021124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10021124 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10763995 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10021124 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC18104CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 953408-85-0
Fórmula molecular C11H9NO2
Peso molecular (g/mol) 187.198
Número MDL MFCD11109318
Clave InChI NIYJTYPVRBYCEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-formyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-methyl-2-phenyloxazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 26343583
Nombre IUPAC 4-metil-2-fenil-1,3-oxazol-5-carbaldehído
SMILES CC1=C(OC(=N1)C2=CC=CC=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-5-carbaldehyde
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.2
Porcentaje de pureza 95%