Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 4-metil-2-fenil-1,2,3-triazol-5-carboxílico, 98 %
Código de producto. 11377965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377965 1 g 1 g
11387965 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377965 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L08051.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 22300-56-7
Fórmula molecular C10H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 203.201
Número MDL MFCD00051653
Clave InChI GQYQHAGPALBYDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid, 2h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl, acmc-20ame3, maybridge1_002457, 4-carboxy-5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole, 2-phenyl-5-methyl-4-carboxy-2h-1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole-4-carboxylicacid,5-methyl-2-phenyl
PubChem CID 519936
Nombre IUPAC ácido 5-metil-2-feniltriazol-4-carboxílico
SMILES CC1=NN(N=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid
Punto de fusión 200°C to 205°C
Cantidad 1 g
Beilstein 177649
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.2
Porcentaje de pureza 98%