Learn More
Ácido 4-metil-2-pentenoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475247 50 g 50 g
11465247 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22639.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10321-71-8 | C6H9O2 | 113.14 g/mol
4-Methyl-2-pentenoic acid is used in medical research and in chemicals synthesis. It is used as a flavoring agents in foods & cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-metil-2-pentenoico se utiliza en investigación médica y en la síntesis de sustancias químicas. Se utiliza como agente saborizante en alimentos y cosméticos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en acetona, éter y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10321-71-8
Fórmula molecular C6H9O2
Peso molecular (g/mol) 113.14
Número MDL MFCD00043804
Clave InChI QAOXMQCWUWZZNC-ONEGZZNKSA-M
Sinónimo 4-methyl-2-pentenoic acid, 4-methylpent-2-enoic acid, e-4-methylpent-2-enoic acid, 3-isopropyl acrylic acid, 2e-4-methylpent-2-enoic acid, 2-pentenoic acid, 4-methyl, unii-0qp1933ptd, 4-methylpent-2-en-1-oic acid, trans-4-methyl-2-pentenoic acid, e-4-methyl-2-pentenoic acid
PubChem CID 642039
Nombre IUPAC ácido (E)-4-metilpent-2- enoico
SMILES CC(C)\C=C\C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-pentenoic acid
Densidad 0.959
Punto de ebullición 212°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Olor Unpleasant
Fórmula lineal (CH3)2CHCH=CHCO2H
Índice de refracción 1.4485
Cantidad 50 g
Número UN UN3265
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in acetone,ether,ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.15
Porcentaje de pureza ≥98%