Learn More
4-Metil-2-pentenal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10165510 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10165510 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10005513 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10165510 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 298350250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5362-56-1 | C6H10O | 98.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5362-56-1
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.14
Número MDL MFCD00800501
Clave InChI RIWPMNBTULNXOH-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-pentenal, unii-sxg1guk91a, e-4-methyl-2-pentenal, sxg1guk91a, fema no. 3510, 2-pentenal, 4-methyl, 4-methylpent-2-enal, 4-methyl-2-penten-1-al, 2-pentenal, 4-methyl-, 2e, 2e-4-methylpent-2-enal
PubChem CID 5916154
Nombre IUPAC (E)-4-metilpient-2-enal
SMILES CC(C)C=CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-pentenal
Acidez 15mg KOH/g max.
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8440g/mL
Punto de ebullición 70.0°C (75.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(CH3)CH=CHCHO
Índice de refracción 1.4360 to 1.4440
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 0.844
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,propylene glycol,essential,oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido