Learn More
4-metil-2-pentanona, TRC
Código de producto. 30483194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483194 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30483194 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM328025100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-pentanone (MIBK)
CAS 108-10-1
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C6 H12 O
Cantidad 100 g
Sinónimo 2-Pentanone, 4-methyl-, 4-Methyl-2-pentanone, 2-Methyl-4-pentanone, 2-Methylpropyl methyl ketone, 4-Methyl-2-oxopentane, Hexone, Isobutyl methyl ketone, Isopropylacetone, MIBK, MIK, Methyl 2-methylpropyl ketone, Methyl iso-butyl ketone, Methyl isobutyl ketone, NSC 5712, ZMD-D
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CC(C)CC(=O)C
Nombre IUPAC 4-metilpentan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 100.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.0888
Porcentaje de pureza >95