Learn More
4-Metil-2-pentanona, puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99%, Solstice
Código de producto. 15663980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15663980 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
15653980 4 x 2.5 L Frasco de vidrio paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15663980 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 334636X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00€
    252.97€ / paquete de 6
    Ahorro 96.03€
    27% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. farmacopea Europea, para análisis de extracción,≥99 %
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-10-1
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.161
Número MDL MFCD00008938
Clave InChI NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
Nombre IUPAC 4-metilpentan-2-ona
SMILES CC(C)CC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-pentanone
Nombre de nota Para el análisis de extracción
Punto de fusión de -80 °C
Color Incolora
Densidad 0,801 g/mL a 25 °C
Punto de ebullición de 117 °C
Temperatura de inflamación 14 °C (57,2 °F)
Olor Característica
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2COCH3
Cantidad 6 x 1 L
Número UN UN1245
Beilstein 605399
Formula Weight (peso de la fórmula) 100,16g/mol
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado Reactivo ACS/Farmacopea Europea/puriss. p.a.