Learn More
4-Metil-2-pentanona, grado HPLC, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11374848 4 x 1 L 4 litros
11364848 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11374848 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043170.M1
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Nivel máximo de impurezas: Residuo de evaporación 5 ppm, H2O 0,1 %, Color (APHA) 10
4-Methyl-2-pentanone is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-10-1
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.161
Número MDL MFCD00008938
Clave InChI NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
Nombre IUPAC 4-metilpentan-2-ona
SMILES CC(C)CC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-metil-2-pentanona
Nombre de nota Filtered through 0.2μ filters.
Punto de fusión °C to 84°C
Color Incolora
Densidad 0.801
Punto de ebullición 117°C to 118°C
Temperatura de inflamación 13°C (55°F)
Punto de ignición 460°C (860°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Olor Mild
Índice de refracción 1.396
Cantidad 4 x 1 L
Beilstein 605399
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ether,acetone,benzene and chloroform. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Presión de vapor 21 hPa (16mm Hg) at 20°C
Grado HPLC
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4-metil-2-pentanona
Forma física Líquido