Learn More
4-Metil-2-pentanona-d5, TRC
Código de producto. 30478805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478805 1 g 1 g
30466307 100 mg 100 miligramos
30474814 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30478805 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3280271G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4840-81-7
Fórmula molecular C6 2H5 H7 O
Peso molecular (g/mol) 105.19
Sinónimo 4-Methyl-2-pentanone D5 (1,1,1,3,3-D5), 2-Pentanone-1,1,1,3,3-d5, 4-methyl- (7CI, 8CI, 9CI)
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3-pentadeuterio-4-metilpentano-2-uno
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-pentanone-d5
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3/i3D3,4D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.1202