Learn More
4-Metil-2-pentanona, CHROMASOLV™, para HPLC, ≥99,5%, Solstice
Código de producto. 15652960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15652960 1 L Frasco de vidrio 1 litro
1 options
Código de producto. 15652960 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 2932611L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    84.18€ / 1 litros
    Ahorro 20.82€
    19% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Añadir a la cesta
CHROMASOLV™, para HPLC, ≥ 99,5 %
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes multiusos de alta pureza
  • Alta uniformidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-pentanone
Nombre de nota CHROMASOLV™, para HPLC, ≥99.5%
CAS 108-10-1
Absorbancia máximo 0,01 a 400 nm, máximo 0,02 a 380 nm, máximo 0,15 a 360 nm, máximo 0,50 a 340 nm, máximo 1.0 a 335 nm
% máx. CAS 100.0000%
Punto de fusión -80 °C (literatura)
Densidad 0,801 g/mL a 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 115 °C a 117 °C
Temperatura de inflamación 14 °C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H12O
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2COCH3
Número MDL MFCD00008938
Cantidad 1 L
Número UN UN1245
Beilstein 605399
Sinónimo 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
Clave InChI NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CC(=O)C
Nombre IUPAC 4-metilpentan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 100.161
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza >99.5%
Grado HPLC
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methyl-2-pentanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.