Learn More
4-Metil-2-pentanona, ACS, 98,5+%
Código de producto. 11445000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
2000 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11445000 4 x 500 mL 2000 ml
11435000 500 mL 500 ml
11397668 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445000 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033346.AY
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100,161 g/mol
La 4-metil-2-pentanona se utiliza como disolvente de nitrocelulosa, gomas, resinas, barnices, pinturas, lacas, nitrocelulosa, ciertos polímeros y como agente desnaturalizante. Actúa como precursor para la preparación de N-(1,3-dimetilbutil)-N'-fenil-p-fenilendiamina (6PPD), que encuentra aplicación como antiozonizante en neumáticos. Su solución acuosa sirve como revelador de la resina de litografía por haz de electrones de PMMA.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-10-1
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.161
Número MDL MFCD00008938
Clave InChI NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
Nombre IUPAC 4-metilpentan-2-ona
SMILES CC(C)CC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-pentanone
Punto de fusión -84°C
Color Incolora
Densidad 0.801g/mL
Punto de ebullición 117°C to 118°C
Temperatura de inflamación 13° (55°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.3960
Cantidad 4 x 500 mL
Número UN UN1245
Beilstein 605399
Índice Merck 14,5207
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado ACS
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación