Learn More
4-Metil-2-pentanona, ACS, 98,5+%
Código de producto. 11435000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
2000 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435000 500 mL 500 ml
11397668 1 L 1 litro
11445000 4 x 500 mL 2000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435000 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033346.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100,161 g/mol
La 4-metil-2-pentanona se utiliza como disolvente de nitrocelulosa, gomas, resinas, barnices, pinturas, lacas, nitrocelulosa, ciertos polímeros y como agente desnaturalizante. Actúa como precursor para la preparación de N-(1,3-dimetilbutil)-N'-fenil-p-fenilendiamina (6PPD), que encuentra aplicación como antiozonizante en neumáticos. Su solución acuosa sirve como revelador de la resina de litografía por haz de electrones de PMMA.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-10-1
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.161
Número MDL MFCD00008938
Clave InChI NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
Nombre IUPAC 4-metilpentan-2-ona
SMILES CC(C)CC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-pentanone
Punto de fusión -84°C
Color Incolora
Densidad 0.801 g/mL
Punto de ebullición 117°C to 118°C
Temperatura de inflamación 13°C (55°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.396
Cantidad 500 mL
Número UN UN1245
Beilstein 605399
Índice Merck 14,5207
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ether,acetone,benzene and chloroform. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado ACS
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methyl-2-pentanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methyl-2-pentanone
RU– Solo para uso en investigación