Learn More
4-Metil-2-pentanona, 99+ %, grado de uso electrónico, libre de residuos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10714363 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10714363 2.5 L 2.50 LT
10716242 1 L 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10714363 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 327920025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    121.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 11.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-10-1
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD00008938
Clave InChI NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
Nombre IUPAC 4-metilpentan-2-ona
SMILES CC(C)CC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-pentanone
Acidez 0.003% max.
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -84.0°C
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 117.4°C
Temperatura de inflamación 14°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2COCH3
Índice de refracción 1.3950 to 1.3970
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01, 691
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Índice Merck 15, 5253
Gravedad específica 0.8
Información de solubilidad Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,dmf,,methylene chloride and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido