Learn More
4-Metil-2-pentanona, 98,5+ %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10279890 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10279890 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10117660 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10075583 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10279890 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 423965000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.75€
    42.00€ / 500 ml
    Ahorro 3.75€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-10-1
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD00008938
Clave InChI NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
Nombre IUPAC 4-metilpentan-2-ona
SMILES CC(C)CC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-pentanone
Nombre de nota For analysis ACS
Punto de fusión -84.0°C
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 117.4°C
Temperatura de inflamación 14°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2COCH3
Índice de refracción 1.3950 to 1.3970
Cantidad 500 mL
Beilstein 01, 691
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Índice Merck 15, 5253
Gravedad específica 0.8
Información de solubilidad Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,dmf,,methylene chloride and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Presión de vapor 21.5mbar at 20°C
Porcentaje de pureza 98.5+%
Grado Reactivo ACS
Ácido valorable 0.002 meq/g max
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methyl-2-pentanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.