Learn More
4-metil-2-pentanona-1,1,1,3,3-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-2-pentanone-d5 |
| CAS | 4840-81-7 |
| Fórmula molecular | C6 2H5 H7 O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3/i3D3,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])C(C)C |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,3,3-pentadeuterio-4-metilpentan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 105.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.1202 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |