Learn More
4-Metil-2-pentanol, TRC
Código de producto. 17930935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17930935 50 mL 50 ml
17922135 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17930935 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32475050ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-11-2
Fórmula molecular C6 H14 O
Peso molecular (g/mol) 102.17
Sinónimo 4-Methyl-pentan-2-ol, 4-Methylpentan-2-ol, 2-Methyl-4-pentanol, (±)-4-Methyl-2-pentanol, 1,3-Dimethyl-1-butanol, 1,3-Dimethylbutyl alcohol, 2-Methyl-4-pentanol, 3-MIC, 4-Methyl-2-amyl alcohol, 4-Methyl-2-pentyl alcohol, Isobutylmethylcarbinol, Isobutylmethylmethanol, MAOH, MIBC, MIC, Methylisobutylcarbinol, NSC 9384, dl-Methylisobutylcarbinol
Nombre IUPAC 4-metilpentan-2-ol
SMILES CC(C)CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-4-pentanol
Cantidad 50 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O/c1-5(2)4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.1045