Learn More
4-Metil-2-pentanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10143290 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
5 ml
500 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10143290 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10685192 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10725041 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10214720 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10155303 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10143290 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149380010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-11-2 | C6H14O | 102.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-11-2
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.18
Número MDL MFCD00004550
Clave InChI WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-pentanol, 2-pentanol, 4-methyl, isobutylmethylcarbinol, 2-methyl-4-pentanol, methyl amyl alcohol, methyl isobutyl carbinol, mibc, 1,3-dimethylbutanol, 4-methylpentanol-2, isobutylmethylmethanol
PubChem CID 7910
Nombre IUPAC 4-metilpentan-2-ol
SMILES CC(C)CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-pentanol
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -90.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 132.0°C
Temperatura de inflamación 41°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.4100 to 1.4120
Cantidad 1 L
Beilstein 01, 410
Gravedad específica 0.8
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L. Other solubilities: misscible with most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido