Learn More
Ácido 4-Metil-2-oxovalérico, TRC
Código de producto. 30012575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012575 50 mg 50 miligramos
30010809 100 mg 100 miligramos
30012003 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012575 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22074850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 816-66-0
Fórmula molecular C6 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 130.14
Sinónimo 4-Methyl-2-oxovaleric acid, 2-Oxoisocaproic acid, Isobutylglyoxylic acid, Ketoleucine
Nombre IUPAC ácido 4-metil-2-oxopentanoico
SMILES CC(C)CC(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Ketoisocaproic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O3/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.063
Porcentaje de pureza >95%