Learn More
Ácido 4-Metil-2-oxovalérico Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30133073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133073 500 mg 500 miligramos
30132970 25 g 25 g
30007525 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133073 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM326425500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4502-00-5
Fórmula molecular C6 H9 O3 . Na
Peso molecular (g/mol) 152.12
Sinónimo Pentanoic acid, 4-methyl-2-oxo-, sodium salt (1:1), Pentanoic acid, 4-methyl-2-oxo-, sodium salt (9CI), Valeric acid, 4-methyl-2-oxo-, sodium salt (8CI), 2-Ketoisocaproic acid sodium salt, 2-Oxo-4-methylpentanoic acid sodium salt, 4-Methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt, Sodium 2-ketoisocaproate, Sodium 4-methyl-2-oxopentanoate, Sodium 4-methyl-2-oxovalerate, Sodium α-keto-isocaproate, Sodium α-ketoisocaproate, Sodium α-oxoisocaproate
Nombre IUPAC sodio; 4-metil-2-oxopentanoato
SMILES [Na+].CC(C)CC(=O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O3.Na/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0449