Learn More
Sal sódica monohidrato del ácido 4-metil-2-oxovalérico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-2-oxovaleric Acid Sodium Salt Monohydrate |
| CAS | 313222-86-5 |
| Fórmula molecular | C6H9NaO3 . H2O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Ketoisocaproic Acid Sodium Salt Monohydrate, 2-Oxo-4-methylpentanoic Acid Sodium Salt Monohydrate, 4-Methyl-2-oxopentanoic Acid Sodium Salt Monohydrate, Sodium 2-Ketoisocaproate Monohydrate, Sodium 4-methyl-2-oxopentanoate Monohydrate, Sodium 4-methyl-2-oxovalerate Monohydrate, Sodium alpha-Keto-isocaproate Monohydrate, Sodium alpha-Ketoisocaproate Monohydrate, Sodium alpha-oxoisocaproate Monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O3.Na.H2O/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1 |
| SMILES | O.[Na+].CC(C)CC(=O)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio; 4-metil-2-oxopentanoato; hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 170.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0555 |