Learn More
Ácido 4-metil-2-oxovalérico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496538 5 g 5 g
15486538 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15496538 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H60076.06
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 816-66-0 | C6H9NaO3 | 152.13 g/mol
Ii is an intermediate in the metabolism of leucine and also used as flavoring agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio en el metabolismo de la leucina y también se utiliza como aromatizante.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Refrigerar en un recipiente herméticamente sellado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 816-66-0
Fórmula molecular C6H9NaO3
Peso molecular (g/mol) 152.13
Número MDL MFCD00066204
Clave InChI IXFAZKRLPPMQEO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-methyl-2-oxovaleric acid, alpha-ketoisocaproic acid, ketoleucine, alpha-ketoisocaproate, pentanoic acid, 4-methyl-2-oxo, 2-oxoisocaproate, 2-oxo-4-methylpentanoic acid, ketoisocaproate, 2-oxoisohexanoate, 4-methyl-2-oxopentanoate
PubChem CID 70
ChEBI CHEBI:48430
SMILES [Na+].CC(C)CC(=O)C([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-oxovaleric acid
Punto de fusión 8°C to 10°C
Densidad 1.055
Punto de ebullición 82°C to 83°C
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2COCOOH
Índice de refracción 1.431
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 1701823
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC ácido 4-metil-2-oxopentanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Porcentaje de pureza 98%