Learn More
Ácido 4-metil-2-oxovalérico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15486538 1 g 1 g
15496538 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 15486538 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H60076.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 816-66-0 | C6H9NaO3 | 152.13 g/mol
Ii is an intermediate in the metabolism of leucine and also used as flavoring agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio en el metabolismo de la leucina y también se utiliza como aromatizante.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Refrigerar en un recipiente herméticamente sellado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 816-66-0
Fórmula molecular C6H9NaO3
Peso molecular (g/mol) 152.13
Número MDL MFCD00066204
Clave InChI IXFAZKRLPPMQEO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-methyl-2-oxovaleric acid, alpha-ketoisocaproic acid, ketoleucine, alpha-ketoisocaproate, pentanoic acid, 4-methyl-2-oxo, 2-oxoisocaproate, 2-oxo-4-methylpentanoic acid, ketoisocaproate, 2-oxoisohexanoate, 4-methyl-2-oxopentanoate
PubChem CID 70
ChEBI CHEBI:48430
SMILES [Na+].CC(C)CC(=O)C([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-oxovaleric acid
Punto de fusión 8°C to 10°C
Densidad 1.055
Punto de ebullición 82°C to 83°C
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2COCOOH
Índice de refracción 1.431
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 1701823
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC 4-metil-2-oxopentanoato de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Porcentaje de pureza 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Methyl-2-oxovaleric acid
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-methyl-2-oxo-pentanoic acid