Learn More
Ácido 4-metil-2-oxopentanoico, sal sódica, hidrato, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10192811 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10192811 1 g Glass bottle 1 g
10327901 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10192811 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 189710010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 332360-07-3 | C6H9NaO3·xH2O | 152.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 332360-07-3 , 4502-00-5
Fórmula molecular C6H9NaO3·xH2O
Peso molecular (g/mol) 152.13
Número MDL MFCD00150776
Clave InChI FUDIEMDWYRETTC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt hydrate, sodium hydrate ?-ketoisocaproate, 4-methyl-2-oxopentanoic acid,sodium salt,hydrate,98+%
PubChem CID 23680490
Nombre IUPAC sodio; 4-metil-2-oxopentanoato; hidrato
SMILES CC(C)CC(=O)C(=O)[O-].O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-oxopentanoic acid, sodium salt, hydrate
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 280°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2COCO2Na·xH2O
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.13
Porcentaje de pureza 98+%