Learn More
MedChemExpress 4-Methyl-2-oxopentanoic acid
Código de producto. 16489356
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16489356 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16489356 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYW012722100mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress 4-Methyl-2-oxopentanoic acid (α-Ketoisocaproic acid), an abnormal metabolite, is both a neurotoxin and a metabotoxin.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecular 130.14 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
CAS 816-66-0
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (768.40 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (768.40 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo α-Ketoisocaproic acid
Objetivo Endogenous Metabolite