Learn More
4-metil-2-oxo-2H-cromeno-3-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-2-oxo-2H-chromene-3-carbonitrile |
| CAS | 24526-69-0 |
| Fórmula molecular | C11H7NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H7NO2/c1-7-8-4-2-3-5-10(8)14-11(13)9(7)6-12/h2-5H,1H3 |
| SMILES | CC1=C(C(OC2=CC=CC=C12)=O)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-metil-2-oxocromeno-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 185.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.0477 |