Learn More
Éster metílico del ácido 4-metil-2-oxo-2H-1-benzopiran-7-il-beta-D-glucopiranosidurónico 2,3,4-triacetato, TRC
Código de producto. 30472199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30472199 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30472199 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32078050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl-beta-D-glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester 2,3,4-Triacetate
CAS 101014-65-7
Fórmula molecular C23 H24 O12
Cantidad 50 mg
Sinónimo 4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl-β-D-glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C23H24O12/c1-10-8-17(27)34-16-9-14(6-7-15(10)16)33-23-21(32-13(4)26)19(31-12(3)25)18(30-11(2)24)20(35-23)22(28)29-5/h6-9,18-21,23H,1-5H3/t18-,19-,20-,21+,23+/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-(4-metil-2-oxocromen-7-il)oxioxano-2-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 492.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.127