Learn More
4-metil-2-nitrofenol, TRC
Código de producto. 30476256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30476256 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30476256 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3391035G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-nitrophenol
CAS 119-33-5
Fórmula molecular C7 H7 N O3
Cantidad 5 g
Sinónimo Phenol, 4-methyl-2-nitro-, p-Cresol, 2-nitro- (7CI,8CI), 4-Methyl-2-nitrophenol, 2-Nitro-4-methylphenol, 2-Nitro-p-cresol, 4-Hydroxy-3-nitrotoluene, NSC 5387, NSC 66511, o-Nitro-p-methylphenol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO3/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4,9H,1H3
SMILES Cc1ccc(O)c(c1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 4-metil-2-nitrofenol
Peso molecular (g/mol) 153.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0426