Learn More
4-Metil-2-nitrofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459852 25 g 25 g
11469852 100 g 100 g
11479852 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459852 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12009.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 119-33-5 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-33-5
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.137
Número MDL MFCD00007120
Clave InChI SYDNSSSQVSOXTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitro-p-cresol, phenol, 4-methyl-2-nitro, o-nitro-p-cresol, 2-nitro-4-methylphenol, 4-hydroxy-3-nitrotoluene, p-cresol, 2-nitro, 2-nitro-4-cresol, unii-p92kpk2nl3, 4-methyl-2-nitro-phenol, p92kpk2nl3
PubChem CID 8391
Nombre IUPAC 4-metil-2-nitrofenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-nitrophenol
Punto de fusión 32°C to 35°C
Densidad 1.24
Punto de ebullición 125°C (22 mmHg)
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 25 g
Beilstein 1868022
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 97%