Learn More
4-Metil-2-nitroanisole, TRC
Código de producto. 30180287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180287 5 g 5 g
30180134 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180287 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM1138505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-10-8
Fórmula molecular C8 H9 N O3
Peso molecular (g/mol) 167.16
Sinónimo Benzene, 1-methoxy-4-methyl-2-nitro-, Anisole, 4-methyl-2-nitro- (6CI,7CI,8CI), 1-Methoxy-4-methyl-2-nitrobenzene, 2-Nitro-4-methylanisole, 4-Methoxy-3-nitrotoluene, 4-Methyl-2-nitroanisole
Nombre IUPAC 1-metaxi-4-metil-2-nitrobenceno
SMILES COc1ccc(C)cc1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-nitroanisole
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO3/c1-6-3-4-8(12-2)7(5-6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0582