Learn More
4-metil-2-nitroanilina, TRC
Código de producto. 30465664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30465664 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30465664 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32345050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-nitrotoluene (4-Methyl-2-nitroaniline)
CAS 89-62-3
Fórmula molecular C7 H8 N2 O2
Cantidad 50 g
Sinónimo p-Toluidine','2-nitro- (8CI), 4-Methyl-2-nitrobenzenamine, (4-Methyl-2-nitrophenyl)amine, 1-Amino-2-nitro-4-methylbenzene, 2-Nitro-4-methylaniline, 2-Nitro-p-toluidine, 3-Nitro-4-aminotoluene, 4-Amino-3-nitrotoluene, 4-Methyl-2-nitroaniline, 4-Methyl-6-nitroaniline, 4-Methyl-o-nitroaniline, Amarthol Fast Red GL Base, Amarthol Fast Red GL Salt, Azoamine Red A, Azobase NAT, Azobase Red NAT, Azoene Fast Red Red GL Salt, Azofix Red GL Salt, Azoic Diazo Component 8, C.I. 37110, C.I. Azoic Diazo Component 8, Conazoic Diazo M, Devol Red G, Devol Red Salt G, Diazo Fast Red GL, Dycosbase Red GL Base, F. Red Gl Base, Fast Red 3NT Base, Fast Red 3NT Salt, Fast Red Base GL, Fast Red Base JL, Fast Red G Base, Fast Red GL, Fast Red GL Base, Fast Red MGL Base, HD Fast Red GL Base, Hiltonil Fast Red GL Base, Hiltosal Fast Red GL Salt, Lake Red G Base, Lithosol Scarlet Base M, Lithosol Scarlet Base MB, Lithosol Scarlet Base MBW, Lithosol Scarlet Base MW, MNPT, Mitsui Red GL Base, NSC 2759, Naphthanil Red G Base, Naphtoelan Fast Red GL Base, Red Base Ciba VII, Red Base Irga VII, Red Base NGL, Red G Base, Red G Salt, Red Salt Ciba VII, Red Salt Irga VII, Sanyo Fast Red GL Base, Shinnippon Fast Red GL Base, Toyo Fast Red GL Base, Tulabase Fast Red GL, o-Nitro-p-methylaniline, p-Methyl-o-nitroaniline
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
SMILES Cc1ccc(N)c(c1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 4-metil-2-nitroanilina
Peso molecular (g/mol) 152.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0586