Learn More
4-metil-2-nitroanilina, Mikromol™
Código de producto. 18050780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18050780 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18050780 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0245.060025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-metil-2-nitroanilina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-nitrotoluene (4-Methyl-2-nitroaniline)
CAS 89-62-3
Nombres de analitos o componentes 4-Amino-3-nitrotoluene (4-Methyl-2-nitroaniline)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H8 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-Methyl-2-nitroaniline, 4-Amino-3-nitrotoluene
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
SMILES Cc1ccc(N)c(c1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 4-metil-2-nitroanilina
Peso molecular (g/mol) 152.15
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 152,0586 g/mol