Learn More
4-metil-2-nitroanilina-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-2-nitroaniline-d6 |
| CAS | 1246820-08-5 |
| Fórmula molecular | C7H2D6N2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Methyl-2-nitro-benzenamine-d6, 2-Nitro-p-toluidine-d6, (4-Methyl-2-nitrophenyl)amine-d6, 1-Amino-2-nitro-4-methylbenzene-d6, 3-Nitro-4-aminotoluene-d6, 4-Amino-3-nitrotoluene-d6, Amarthol Fast Red GL Salt-d6, Azoamine Red A-d6, Mitsui Red GL Base-d6, NSC 2759-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3/i1D3,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1N)[N+](=O)[O-])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,5-trideuterio-6-nitro-4-(trideuteriometil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 158.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0962 |