Learn More
4-Metil-2-nitroanilina, 99%
Código de producto. 10616522 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10616522 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10562331 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10225130 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10616522 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 127240050
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 89-62-3 | C7H8N2O2 | 152,15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 89-62-3
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00007907
Clave InChI DLURHXYXQYMPLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitro-p-toluidine, 4-amino-3-nitrotoluene, 3-nitro-4-toluidine, fast red gl, 3-nitro-4-aminotoluene, fast red gl base, benzenamine, 4-methyl-2-nitro, 2-nitro-4-methylaniline, 4-methyl-6-nitroaniline, mnpt
PubChem CID 6978
ChEBI CHEBI:66920
Nombre IUPAC 4-metil-2-nitroanilina
SMILES CC1=CC=C(N)C(=C1)[N+]([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-nitroaniline
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 112°C to 115°C
Color Marrón anaranjado a naranja
Punto de ebullición 169°C (21.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 157°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H3(NO2)NH2
Cantidad 5 g
Beilstein 12, 1000
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and diethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Methyl-2-nitroaniline
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación