Learn More
4-Metil-2-nitroanilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450264 100 g 100 g
11460264 500 g 500 g
11470264 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450264 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13666.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 89-62-3 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
4-Methyl-2-nitroaniline is used as a red azo dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-metil-2-nitroanilina se utiliza como colorante azoico rojo.
Solubilidad
Soluble en agua (0,2 g/l a 20 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-62-3
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00007907
Clave InChI DLURHXYXQYMPLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitro-p-toluidine, 4-amino-3-nitrotoluene, 3-nitro-4-toluidine, fast red gl, 3-nitro-4-aminotoluene, fast red gl base, benzenamine, 4-methyl-2-nitro, 2-nitro-4-methylaniline, 4-methyl-6-nitroaniline, mnpt
PubChem CID 6978
ChEBI CHEBI:66920
Nombre IUPAC 4-metil-2-nitroanilina
SMILES CC1=CC=C(N)C(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-nitroaniline
Punto de fusión 115°C to 118°C
Densidad 1.31
Punto de ebullición 169°C (21 mmHg)
Temperatura de inflamación 157°C (314°F)
Olor Characteristic
Cantidad 100 g
Número UN UN2660
Beilstein 879506
Información de solubilidad Soluble in water (0.2g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza ≥98%