Learn More
4-metil-2-(metiltio)pirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15403837 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15403837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28795.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine
CAS 14001-63-9
Densidad 1.01
Temperatura de inflamación 104°C
Fórmula molecular C6H8N2S
Índice de refracción 1.571
Número MDL MFCD00023242
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-methyl-2-methylthio pyrimidine, 4-methyl-2 methylsulfanyl pyrimidine, 4-methyl-2-methylsulfanyl pyrimidine, pyrimidine, 4-methyl-2-methylthio, 4-methyl-2-methylsulfanyl-pyrimidine
Clave InChI UCERVHYBSTYCQS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=NC=CC(C)=N1
Nombre IUPAC 4-metil-2-(metilsulfanil)pirimidina
Peso molecular (g/mol) 140.20
PubChem CID 821261
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.21
Porcentaje de pureza 98%