Learn More
4-metil-2-(metiltio)pirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11452150 5 g 5 g
11442150 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11452150 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28795.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 14001-63-9 | Molecular Formula: C6H8N2S | Molecular Weight: 140.204 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14001-63-9
Fórmula molecular C6H8N2S
Peso molecular (g/mol) 140.204
Número MDL MFCD00023242
Clave InChI UCERVHYBSTYCQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-methylthio pyrimidine, 4-methyl-2 methylsulfanyl pyrimidine, 4-methyl-2-methylsulfanyl pyrimidine, pyrimidine, 4-methyl-2-methylthio, 4-methyl-2-methylsulfanyl-pyrimidine, 2-methylthio-4-methylpyrimidine, 4-methyl-2-methylthiopyrimidine, 4-methyl-2-methylsulphanyl pyrimidine, acmc-1bust, methylmethylsulfanylpyrimidine
PubChem CID 821261
Nombre IUPAC 4-metil-2-metilsulfanilipirimidina
SMILES CC1=NC(=NC=C1)SC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Densidad 1.01
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Índice de refracción 1.571
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.21
Porcentaje de pureza 98%